Stampa…
2-Chloro-6-methoxypurine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471479-1G OR471479-250MG
APOSOR471479-1GEA 231 EUR
APOSOR471479-1G APOSOR471479-250MG
2-Chloro-6-methoxypurine
2-Chloro-6-methoxypurine
Formula: C₆H₅ClN₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20692004
CAS Number: 1198-46-5