Stampa…
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471477-1G OR471477-250MG OR471477-5G
APOSOR471477-1GEA 997 EUR
APOSOR471477-1G APOSOR471477-250MG APOSOR471477-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₇H₆ClN₃O
Peso molecolare: 183,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24563468
CAS Number: 40852-06-0