Stampa…
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471476-1G OR471476-250MG
APOSOR471476-1GEA 804 EUR
APOSOR471476-1G APOSOR471476-250MG
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Formula: C₆H₅ClN₄O
Peso molecolare: 184,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24567184
CAS Number: 1273315-11-9