Stampa…
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471475-1G OR471475-250MG
APOSOR471475-1GEA 916 EUR
APOSOR471475-1G APOSOR471475-250MG
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Formula: C₆H₅ClN₄O
Peso molecolare: 184,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24615587
CAS Number: 1226804-17-6