Stampa…
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471474-1G OR471474-250MG OR471474-5G
APOSOR471474-1GEA 601 EUR
APOSOR471474-1G APOSOR471474-250MG APOSOR471474-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₇H₆ClN₃O
Peso molecolare: 183,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11559079
CAS Number: 89660-20-8