6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471473-1G
OR471473-250MG
OR471473-5G
APOSOR471473-1GEA
713
EUR
APOSOR471473-1G
APOSOR471473-250MG
APOSOR471473-5G
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula:
C₇H₆ClN₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01085385 CAS Number: 370074-74-1 |