Stampa…
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471470-1G OR471470-250MG
APOSOR471470-1GEA 916 EUR
APOSOR471470-1G APOSOR471470-250MG
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Formula: C₈H₉ClN₄O
Peso molecolare: 212,636 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24615681
CAS Number: 1226804-22-3