Stampa…
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471469-1G OR471469-250MG
APOSOR471469-1GEA 713 EUR
APOSOR471469-1G APOSOR471469-250MG
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂
Peso molecolare: 173,597 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18643364
CAS Number: 220001-93-4