Stampa…
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR471468-1G OR471468-250MG
APOSOR471468-1GEA 713 EUR
APOSOR471468-1G APOSOR471468-250MG
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Peso molecolare: 207,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03160579
CAS Number: 519018-42-9