Stampa…
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471464-250MG OR471464-100MG
APOSOR471464-250MGEA 880 EUR
APOSOR471464-250MG APOSOR471464-100MG
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08276177
CAS Number: 849345-42-2