Stampa…
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR471463-1G OR471463-250MG
APOSOR471463-1GEA 916 EUR
APOSOR471463-1G APOSOR471463-250MG
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClN₃·ClH
Peso molecolare: 206,072 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699257
CAS Number: 2006277-76-3