Stampa…
3-(Methylamino)isonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylamino)pyridine-4-carboxylic acid, 3-(Methylamino)isonicotinic acid
OR471460-1G OR471460-5G
APOSOR471460-1GEA 77.4 EUR
APOSOR471460-1G APOSOR471460-5G
3-(Methylamino)isonicotinic acid
3-(Methylamino)isonicotinic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24160213
CAS Number: 1461602-59-4