Stampa…
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471459-1G OR471459-250MG OR471459-5G
APOSOR471459-1GEA 593 EUR
APOSOR471459-1G APOSOR471459-250MG APOSOR471459-5G
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28501385
CAS Number: 1459748-95-8