Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471458-1G
OR471458-250MG
OR471458-5G
APOSOR471458-1GEA
396
EUR
APOSOR471458-1G
APOSOR471458-250MG
APOSOR471458-5G
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Formula:
C₉H₁₀Cl₂N₂O₂ Peso molecolare: 249,094 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27943097 CAS Number: 1295516-49-2 |