Stampa…
4,7-Dihydroxyquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471457-1G OR471457-5G
APOSOR471457-1GEA 306 EUR
APOSOR471457-1G APOSOR471457-5G
4,7-Dihydroxyquinazoline
4,7-Dihydroxyquinazoline
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01823180
CAS Number: 16064-25-8