Stampa…
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471455-1G OR471455-5G
APOSOR471455-1GEA 256 EUR
APOSOR471455-1G APOSOR471455-5G
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
Peso molecolare: 291,342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179007
CAS Number: 86827-08-9