Stampa…
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Fornitore: Apollo Scientific
OR471454-1G OR471454-250MG OR471454-5G
APOSOR471454-1GEA 601 EUR
APOSOR471454-1G APOSOR471454-250MG APOSOR471454-5G
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Peso molecolare: 300.192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20257492
CAS Number: 220364-33-0