Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR471452-1G
OR471452-250MG
APOSOR471452-1GEA
268
EUR
APOSOR471452-1G
APOSOR471452-250MG
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formula:
C₇H₁₃NO₂·ClH Peso molecolare: 179,645 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27922569 CAS Number: 222530-29-2 |