3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR471447-5G
OR471447-1G
APOSOR471447-5GEA
1210
EUR
APOSOR471447-5G
APOSOR471447-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formula:
C₉H₉ClO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11935789 CAS Number: 23434-95-9 |