Stampa…
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471446-5G OR471446-1G
APOSOR471446-5GEA 1010 EUR
APOSOR471446-5G APOSOR471446-1G
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977374
CAS Number: 1141478-88-7