Stampa…
2-Methylbutyl Chloroformate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471440-1G OR471440-25G OR471440-5G
APOSOR471440-1GEA 205 EUR
APOSOR471440-1G APOSOR471440-25G APOSOR471440-5G
2-Methylbutyl Chloroformate
2-Methylbutyl Chloroformate
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28127255
CAS Number: 20412-39-9