Stampa…
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR471439-1G OR471439-5G
APOSOR471439-1GEA 601 EUR
APOSOR471439-1G APOSOR471439-5G
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Formula: C₁₃H₁₉NO
Peso molecolare: 205,296 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12187296
CAS Number: 78648-37-0