Stampa…
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471436-1G OR471436-250MG
APOSOR471436-1GEA 1940 EUR
APOSOR471436-1G APOSOR471436-250MG
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Formula: C₁₀H₁₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21098078
CAS Number: 1353986-88-5