3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471435-1G
OR471435-250MG
APOSOR471435-1GEA
1010
EUR
APOSOR471435-1G
APOSOR471435-250MG
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Formula:
C₆H₁₃NO₃ Peso molecolare: 147.172 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18431958 CAS Number: 108677-84-5 |