Stampa…
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471431-5G OR471431-1G
APOSOR471431-5GEA 916 EUR
APOSOR471431-5G APOSOR471431-1G
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656594
CAS Number: 17016-85-2