Stampa…
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471412-1G OR471412-100MG OR471412-250MG
APOSOR471412-1GEA 2190 EUR
APOSOR471412-1G APOSOR471412-100MG APOSOR471412-250MG
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₇NO₅
Peso molecolare: 303,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977378
CAS Number: 2006278-04-0