Stampa…
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471394-1G OR471394-100MG OR471394-250MG
APOSOR471394-1GEA 2170 EUR
APOSOR471394-1G APOSOR471394-100MG APOSOR471394-250MG
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977404
CAS Number: 2006277-89-8