Stampa…
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471393-1G OR471393-250MG
APOSOR471393-1GEA 1120 EUR
APOSOR471393-1G APOSOR471393-250MG
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 244,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977407
CAS Number: 1603580-85-3