Stampa…
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 397 EUR
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso molecolare: 233,263 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17041934
CAS Number: 32749-55-6