Stampa…
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR471388-1G OR471388-250MG
APOSOR471388-1GEA 804 EUR
APOSOR471388-1G APOSOR471388-250MG
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Formula: C₅H₇N₅O
Peso molecolare: 153,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16698821
CAS Number: 3614-47-9