Stampa…
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471380-1G OR471380-250MG OR471380-5G
APOSOR471380-1GEA 601 EUR
APOSOR471380-1G APOSOR471380-250MG APOSOR471380-5G
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Formula: C₉H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 213,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28977344
CAS Number: 1935563-21-5