Stampa…
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
OR471352-1G OR471352-250MG
APOSOR471352-1GEA 447 EUR
APOSOR471352-1G APOSOR471352-250MG
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
Peso molecolare: 149,662 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201094
CAS Number: 79389-41-6