Stampa…
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1S,2R)-2-Methylcyclohexanamine hydrochloride
OR471351-1G OR471351-250MG
APOSOR471351-1GEA 481 EUR
APOSOR471351-1G APOSOR471351-250MG
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
Peso molecolare: 149,662 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201093
CAS Number: 79389-39-2