Stampa…
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471350-1G OR471350-250MG
APOSOR471350-1GEA 409 EUR
APOSOR471350-1G APOSOR471350-250MG
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Formula: C₁₄H₁₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21106315
CAS Number: 92644-77-4