2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (3-acetylpyrazin-2-yl)carbamate
OR471345-1G
OR471345-250MG
APOSOR471345-1GEA
187
EUR
APOSOR471345-1G
APOSOR471345-250MG
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Formula:
C₁₁H₁₅N₃O₃ Peso molecolare: 237,255 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28963469 CAS Number: 1799412-29-5 |