Stampa…
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR471344-1G OR471344-250MG
APOSOR471344-1GEA 804 EUR
APOSOR471344-1G APOSOR471344-250MG
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
Peso molecolare: 272,685 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19689610
CAS Number: 1283176-45-3