Stampa…
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471343-1G OR471343-5G
APOSOR471343-1GEA 397 EUR
APOSOR471343-1G APOSOR471343-5G
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460155
CAS Number: 261764-92-5