Stampa…
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471342-1G OR471342-250MG
APOSOR471342-1GEA 916 EUR
APOSOR471342-1G APOSOR471342-250MG
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Formula: C₁₁H₆OS
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28968736
CAS Number: 23062-43-3