Stampa…
4,5-Dimethylimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471341-1G OR471341-250MG OR471341-5G
APOSOR471341-1GEA 311 EUR
APOSOR471341-1G APOSOR471341-250MG APOSOR471341-5G
4,5-Dimethylimidazole
4,5-Dimethylimidazole
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646351
CAS Number: 2302-39-8