Stampa…
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR471340-1G OR471340-250MG
APOSOR471340-1GEA 1010 EUR
APOSOR471340-1G APOSOR471340-250MG
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Formula: C₁₂H₇NO
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00757012
CAS Number: 18631-22-6