N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR471339-1G
OR471339-5G
APOSOR471339-1GEA
245
EUR
APOSOR471339-1G
APOSOR471339-5G
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Formula:
C₈H₉ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21244018 CAS Number: 76006-00-3 |