Stampa…
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471337-1G OR471337-250MG
APOSOR471337-1GEA 1010 EUR
APOSOR471337-1G APOSOR471337-250MG
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Formula: C₁₀H₉N₃O·H₂O
Peso molecolare: 205,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28968740
CAS Number: 2006277-54-7