2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR471331-1G
OR471331-250MG
APOSOR471331-1GEA
454
EUR
APOSOR471331-1G
APOSOR471331-250MG
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₉ClO₂ Peso molecolare: 196,63 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11935567 CAS Number: 91552-11-3 |