Stampa…
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471330-1G OR471330-250MG
APOSOR471330-1GEA 713 EUR
APOSOR471330-1G APOSOR471330-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 266,293 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22576929
CAS Number: 1001426-31-8