Stampa…
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR471329-1G OR471329-250MG OR471329-5G
APOSOR471329-1GEA 713 EUR
APOSOR471329-1G APOSOR471329-250MG APOSOR471329-5G
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Formula: C₈H₇ClN₂O
Peso molecolare: 182,607 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22558062
CAS Number: 1360953-02-1