Stampa…
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471327-1G OR471327-5G
APOSOR471327-1GEA 611 EUR
APOSOR471327-1G APOSOR471327-5G
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O·ClH
Peso molecolare: 184,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28895151
CAS Number: 2006277-35-4