Stampa…
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR471326-1G OR471326-250MG
APOSOR471326-1GEA 916 EUR
APOSOR471326-1G APOSOR471326-250MG
1-Benzofuran-3-carbonitrile
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅NO
Peso molecolare: 143,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00810098
CAS Number: 55877-31-1