Stampa…
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471325-1G OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA 190 EUR
APOSOR471325-1G APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,598 g/mol
Punto di ebollizione: 45 °C (80 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12400985
CAS Number: 72093-14-2