Stampa…
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR471321-1G OR471321-250MG
APOSOR471321-1GEA 1430 EUR
APOSOR471321-1G APOSOR471321-250MG
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28954615
CAS Number: 2006276-90-8