Stampa…
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 45.9 EUR
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19686937
CAS Number: 22766-68-3